Learn More
N-metil-N-(2-hidroxietil) tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)tamoxifen |
| CAS | 77214-91-6 |
| Fórmula molecular | C27 H31 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-N-(2-Hydroxyethyl)Tamoxifen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-26(22-10-6-4-7-11-22)27(23-12-8-5-9-13-23)24-14-16-25(17-15-24)30-21-19-28(2)18-20-29/h4-17,29H,3,18-21H2,1-2H3/b27-26+ |
| SMILES | CC\C(=C(\c1ccccc1)/c2ccc(OCCN(C)CCO)cc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(E)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]etil-metilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 401.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.2355 |