Learn More
N-metil-N-(2-acetoxiacetil) tamoxifeno (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(2-acetoxyacetyl) Tamoxifen (E/Z Mixture) |
| CAS | 1076198-47-4 |
| Fórmula molecular | C29H31NO4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)-N-[2-[4-(1,2-diphenyl-1-buten-1-yl)phenoxy]ethyl]-N-methylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31NO4/c1-4-27(23-11-7-5-8-12-23)29(24-13-9-6-10-14-24)25-15-17-26(18-16-25)33-20-19-30(3)28(32)21-34-22(2)31/h5-18H,4,19-21H2,1-3H3/b29-27- |
| SMILES | CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C(=O)COC(=O)C)cc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]etil-metilamino]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 457.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.2253 |