Learn More
N-Metil-N-({2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}metil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10790174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10790174 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10147652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10790174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46046CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 857284-26-5
Fórmula molecular C12H11F3N2S
Peso molecular (g/mol) 272.289
Número MDL MFCD07772873
Clave InChI IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
PubChem CID 7164660
Nombre IUPAC N-Metil-1-[2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il]metanamina
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.29
Porcentaje de pureza 97%