Learn More
N-Metil-N-({2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}metil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10147652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10147652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10790174 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46046DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857284-26-5
Fórmula molecular C12H11F3N2S
Peso molecular (g/mol) 272.289
Número MDL MFCD07772873
Clave InChI IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
PubChem CID 7164660
Nombre IUPAC N-Metil-1-[2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il]metanamina
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.29
Porcentaje de pureza 97%