Learn More
N-metil-N-[(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10195992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195992 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10259672 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10195992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23646CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 384821-19-6
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.175
Número MDL MFCD07772801
Clave InChI YZCXLAHTHBVYGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, methyl-3-methyl-3h-imidazol-4-ylmethyl-amine, 1h-imidazole-5-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylimidazol-4-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-imidazole, methyl 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, n,3-dimethyl-3h-imidazole-4-methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine,n,1-dimethyl
PubChem CID 7164555
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-metilimidazol-4-il)metanamina
SMILES CNCC1=CN=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 90%