Learn More
N-Metila Moxifloxicina, TRC
Código de producto. 30133581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133581 10 mg 10 miligramos
30003796 50 mg 50 miligramos
30005095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22182410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721970-37-2
Fórmula molecular C22 H26 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 415.46
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-1-methyl-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-1-methyl-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, N-Methylmoxifloxacin, Moxifloxacin EP Impurity F (N-Methyl Moxifloxacin)
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1-metil-3,4,4a,5,7,7a-hexahidro-2H-pirrolio[3,4-b]piridina-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metaxi-4-oxoquinolina-3-ácido carboxílico
SMILES COc1c(N2C[C@@H]3CCCN(C)[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Moxifloxacin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26FN3O4/c1-24-7-3-4-12-9-25(11-17(12)24)19-16(23)8-14-18(21(19)30-2)26(13-5-6-13)10-15(20(14)27)22(28)29/h8,10,12-13,17H,3-7,9,11H2,1-2H3,(H,28,29)/t12-,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1907