Learn More
N-Metil mitomicina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Mitomycin A |
| CAS | 18209-14-8 |
| Fórmula molecular | C17H21N3O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1aS,8S,8aR,8bS)-8-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-1,5-dimethylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-8-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-1,5-dimethylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, Mitomycin F, N-Methylmitomycin A, 1,1a,2,8,8a,8b-Hexahydro-8-(hydroxymethyl)-6,8aα-dimethoxy-1,5-dimethylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione Carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O6/c1-7-12(21)11-10(13(22)14(7)24-3)8(6-26-16(18)23)17(25-4)15-9(19(15)2)5-20(11)17/h8-9,15H,5-6H2,1-4H3,(H2,18,23)/t8-,9+,15+,17-,19?/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C(C)C(=O)C2=C([C@@H](COC(=O)N)[C@@]3(OC)[C@@H]4[C@H](CN23)N4C)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 363.37 |