Learn More
N-Metila Metribuzina, TRC
Código de producto. 30469008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469008 2.5 g 2.50 g
30470266 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3202952.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56742-45-1
Fórmula molecular C9 H16 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 228.31
Sinónimo 6-(1,1-Dimethylethyl)-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 6-tert-Butyl-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Nombre IUPAC 6-tert-butil-4-(metilamino)-3-metilsulfanil-1,2,4-triazina-5-una
SMILES CNN1C(=NN=C(C1=O)C(C)(C)C)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metribuzin-N-methyl
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-7(14)13(10-4)8(15-5)12-11-6/h10H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1045