Learn More
Clorhidrato de N-metilmetilona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | bk-MDDMA (hydrochloride) |
| CAS | 109367-07-9 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Methylenedioxy-N,N-dimethylcathinone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-8(13(2)3)12(14)9-4-5-10-11(6-9)16-7-15-10;/h4-6,8H,7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(dimetilamino)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 257.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0819 |