Learn More
Clorhidrato de N-metil maprotilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 23941-45-9 |
| Fórmula molecular | C21 H25 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), N-Methyl Maprotiline hydrochloride, N-Methylmaprotiline hydrochloride, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-22(2)15-7-13-21-14-12-16(17-8-3-5-10-19(17)21)18-9-4-6-11-20(18)21;/h3-6,8-11,16H,7,12-15H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(9,10-etanoantraceno-9(10H)-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 327.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1754 |