Learn More
N-Metil Lacosamida, TRC
Código de producto. 30474482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30474482 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30474482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3152102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
CAS 2764892-65-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H20N2O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
SMILES O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC
Nombre IUPAC (R)-2-acetamido-N-benzil-3-metaxi-N-metilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 264.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.15
Porcentaje de pureza >95%