Learn More
N-Metil Lacosamida, TRC
Código de producto. 30180096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180096 50 mg 50 miligramos
30179990 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31521050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2764892-65-9
Fórmula molecular C14H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Nombre IUPAC (R)-2-acetamido-N-benzil-3-metaxi-N-metilpropanamida
SMILES O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.15
Porcentaje de pureza >95%