Learn More
N-metil-L-valina, TRC
Código de producto. 30480224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480224 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30480224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3415485G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-L-valine
CAS 2480-23-1
Fórmula molecular C6H13NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo N-Methyl-L-valine, (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic Acid, (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric Acid, NSC 89800
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(O)=O
Nombre IUPAC N-metil-L-valina; ácido (2S)-3-metil-2-(metilamino)butanoico; ácido (S)-3-metil-2-(metilamino)butírico; NSC 89800
Peso molecular (g/mol) 131.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.09