Learn More
N-Metil-L-serina Monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-L-serine Monohydrate |
| CAS | 2842007-47-8 |
| Fórmula molecular | C4H9NO3 . H 2O |
| Sinónimo | (2S)-3-Hydroxy-2-(methylamino)propanoic Acid Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3.H2O/c1-5-3(2-6)4(7)8;/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8);1H2/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | CN[C@@H](CO)C(=O)O.O |
| Nombre IUPAC | Hidrato de metil-L-serina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.07 |
| Mostrar más |