Learn More
N-Metil-L-prolinol, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11916741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11916741 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11916741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-L-prolinol
CAS 34381-71-0
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 67°C to 69°C (12.0 Torr)
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula molecular C6H13NO
Índice de refracción 1.4692
Número MDL MFCD00011727
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.97
Rotación específica -46° to -54° (20°C, 589nm) (c=5 in methanol)
Sinónimo n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
Información de solubilidad Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Clave InChI VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1CCCC1CO
Nombre IUPAC [(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 115.18
PubChem CID 643492
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-L-prolinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.