Learn More
N-metil-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419088 5 g 5 g
15429088 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62573.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34381-71-0 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34381-71-0
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00011727
Clave InChI VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
PubChem CID 643492
SMILES CN1CCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-L-prolinol
Índice de refracción 1.469
Densidad 0.968
Punto de ebullición 67°C to 69°C (12mmHg)
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Rotación óptica −49° (c=5 in Methanol)
Beilstein 79851
Nombre IUPAC (1-metilpirrolidina-2-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 96%