Learn More
Ácido N-Metil-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-L-glutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| Cantidad | 250 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |