Learn More
Ácido N-Metil-L-glutámico, TRC
Código de producto. 30009456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009456 100 mg 100 miligramos
30004479 50 mg 50 miligramos
30012508 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN240115100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6753-62-4
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
SMILES CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methyl-L-glutamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente