Learn More
N-metil-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-L-alanine |
| CAS | 3913-67-5 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-2-(Methylamino)propanoic Acid, (S)-N-Methylalanine, 2-(Methylamino)propanoic Acid, N-Methylalanine, alpha-(Methylamino)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | CN[C@@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(metilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |