Learn More
N-metil-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446578 250 mg 250 miligramos
15436578 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60103.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3913-67-5 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3913-67-5
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00037241
Clave InChI GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Sinónimo n-methyl-l-alanine, n-methylalanine, 2s-2-methylamino propanoic acid, h-n-me-ala-oh, l-alanine, n-methyl, alanine, n-methyl, s-n-methylalanine, s-2-methylamino propanoic acid, n-, a-methyl-l-alanine, alanine, n-methyl-, l
PubChem CID 5288725
ChEBI CHEBI:17519
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(metilamino)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-L-alanine
Beilstein 1720922
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98%