Learn More
N-Metil-(isoquinolin-4-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10553924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553924 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10788045 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553924 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04946CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 157610-82-7
Fórmula molecular C11H12N2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Número MDL MFCD09879899
Clave InChI PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229453
Nombre IUPAC 1-isoquinolin-4-il-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 97%