Learn More
N-metil-hidroxilo βfentermina, TRC
Código de producto. 30010106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30010106 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010106 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32566825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol
CAS 10079-55-7
Fórmula molecular C11 H17 N O
Cantidad 25 mg
Sinónimo Oxethazaine TLC Impurity 2
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,12-3)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12-13H,1-3H3
SMILES CNC(C)(C)C(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-metil-2-(metilamino)-1-fenil-propano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 179.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.131