Learn More
N-metil gatifloxacina, TRC
Código de producto. 30469529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469529 25 mg 25 miligramos
30468605 10 mg 10 miligramos
30464738 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30750025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114213-69-3
Fórmula molecular C20H24FN3O4
Peso molecular (g/mol) 389.42
Sinónimo 1-Cyclopropyl-7-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-7-(3,4-dimetilpiperazina-1-il)-6-fluoro-8-metaxi-4-oxoquinolina-3-carboxílico
SMILES COc1c(N2CCN(C)C(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Gatifloxacin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1751