Learn More
Clorhidrato de N-metil-gamma-fenoxibencenopropanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyldesmethylatomoxetine Hydrochloride |
| CAS | 873310-33-9 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride, Phenyldesmethylatomoxetine Hydrochloride, Atomoxetine Hydrochloride Imp A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18-15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(Oc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-fenoxi-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 277.789 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.123 |