Learn More
Clorhidrato de N-metil-gamma-fenoxibencenopropanamina, TRC
Código de producto. 30481573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30481573 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30481573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339123100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyldesmethylatomoxetine Hydrochloride
CAS 873310-33-9
Fórmula molecular C16 H19 N O . H Cl
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride, Phenyldesmethylatomoxetine Hydrochloride, Atomoxetine Hydrochloride Imp A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18-15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC(Oc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-metil-3-fenoxi-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 277.789
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.123