Learn More
Clorhidrato de N-metilfluoxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 885101-12-2 |
| Fórmula molecular | C18H20F3NO.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-','hydrochloride, N-Methyl Fluoxetine Hydrochloride, N-Methylfluoxetine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20F3NO.ClH/c1-22(2)13-12-17(14-6-4-3-5-7-14)23-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 359.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.1264 |