Learn More
Oxalato de N-metil duloxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylduloxetine Oxalate |
| CAS | 132335-47-8 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O S . C2 H2 O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Thiophenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-','ethanedioate (1:1)','(γS)-, 2-Thiophenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-','(S)-','ethanedioate (1:1), 2-Thiophenepropanamine','N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-','(γS)-','ethanedioate (1:1) (9CI), (S)-(+)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NOS.C2H2O4/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17;3-1(4)2(5)6/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-;/m0./s1 |
| SMILES | CN(C)CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (3S)-N,N-dimetil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina; ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 401.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1297 |