Learn More
N-Metil Duloxetina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Duloxetine-d7 |
| CAS | 1217657-97-0 |
| Fórmula molecular | C19H14D7NOS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyl-d7-oxy)-3-(2-thienyl)propanamine, (gammaS)-N,N-Dimethyl-gamma-(1-naphthalenyl-d7-oxy)-2-thiophenepropanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OC(CCN(C)C)c3cccs3)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-il)oxi-N,N-dimetil-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 318.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1783 |