Learn More
Clorhidrato de N-metil-dl-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-dl-valine Hydrochloride |
| CAS | 2566-32-7 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-dl-valine, HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9) |
| SMILES | CNC(C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-2-(metilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.095 |