Learn More
Ácido N-metil DL-pipecólico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl DL-Pipecolic Acid |
| CAS | 7730-87-2 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, Pipecolic acid, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-Methylpipecolinic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (±)-, N-Methyl-2-piperidinecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CN1CCCCC1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-metilpiperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |