Learn More
N-metil-DL-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442509 100 g 100 g
15432509 25 g 25 g
15452509 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65287.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 600-21-5 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-21-5
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00063136
Clave InChI GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine
PubChem CID 4377
Nombre IUPAC Ácido 2-(metilamino)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-DL-alanine
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino