Learn More
N-Metila Desloratadina, TRC
Código de producto. 30004672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004672 500 mg 500 miligramos
17904415 250 mg 250 miligramos
17993615 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM316500500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38092-89-6
Fórmula molecular C20 H21 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 324.85
Sinónimo 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-metilpiperidina-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1393
Porcentaje de pureza >95%