Learn More
N-Metila desoxigalactonojirimicina, TRC
Código de producto. 30481623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481623 5 mg 5 miligramos
30468731 1 mg 1 miligramo
30466815 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4759205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141206-22-6
Fórmula molecular C7 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 177.198
Sinónimo (2R,3S,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3,4,5-piperidinetriol
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-metilpiperidina-3,4,5-triol
SMILES CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Deoxygalactonojirimycin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1