Learn More
Diclorhidrato de N-(metil-d3) trimetazidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methyl-d3) Trimetazidine Dihydrochloride |
| CAS | 1794760-10-3 |
| Fórmula molecular | C15 D3 H21 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(Methyl-d3)-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3/h5-6H,7-11H2,1-4H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)-4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 283.381 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.198 |