Learn More
N-metil-D3-pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-d3-pyrrolidine |
| CAS | 77422-30-1 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H8 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pyrrolidine, 1-(methyl-d3)- (9CI), 1-(Trideuteriomethyl)pyrrolidine, 1-Methylpyrrolidine D3 (methyl D3), N-Methyl-D3-pyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)pirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.108 |