Learn More
N-metil-d3-pirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-d3-pyrrole |
| CAS | 20687-13-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H4 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole, 1-(methyl-d3)- (9CI), Pyrrole, 1-methyl-d3- (8CI), 1-(Methyl-d3)-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole-d3, N-(Methyl-d3)pyrrole, N-Methylpyrrole-D3 (N-methyl-D3), N-Methyl-d3-pyrrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1cccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)pirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 84.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0767 |