Learn More
N-metil-d3-pirrol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-d3-pyrrole |
| CAS | 20687-13-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H4 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])n1cccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)pirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 84.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0767 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |