Learn More
Sal del ácido di-trifluoroacético N-(metil-d3)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methyl-d3)piperazine Di-trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 2101786-24-5 |
| Fórmula molecular | C9H11D3F6N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methylpiperazine-d3 Di-trifluoroacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2.2C2HF3O2/c1-7-4-2-6-3-5-7;2*3-2(4,5)1(6)7/h6H,2-5H2,1H3;2*(H,6,7)/i1D3;; |
| SMILES | [2H]C(N1CCNCC1)([2H])[2H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F |
| Nombre IUPAC | 1-(metil-d3)piperazina bis(2,2,2-trifluoroacetato) |
| Peso molecular (g/mol) | 331.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1 |