Learn More
N-(metil-d3)-N'-nitrosopiperazina, TRC
Código de producto. 30481713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30481713 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30481713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32580225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine
CAS 1184974-41-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 D3 H8 N3 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-(methyl-d3)piperazine, N-Nitroso-N'-(methyl-d3)piperazine, NSC 523886-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)N=O
Nombre IUPAC 1-nitroso-4-(trideuteriometil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 132.1788
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.109
Porcentaje de pureza >95