Learn More
N-(Metil-d3)-N'-nitrosopiperazina (1,0mg/1mL Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Methyl-d3)-N’-nitrosopiperazine |
| CAS | 1184974-41-1 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H8 N3 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-(methyl-d3)piperazine, N-Nitroso-N'-(methyl-d3)piperazine, NSC 523886-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)N=O |
| Nombre IUPAC | 1-nitroso-4-(trideuteriometil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.1788 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.109 |