Learn More
N-metil-d3-N-nitrosoglicina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrososarcosine-d3 |
| CAS | 1189871-94-0 |
| Fórmula molecular | C3 2H3 H3 N2 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[nitroso(trideuteriometil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 121.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0567 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |