Learn More
N-metil-d3-N-nitroso-p-toluenosulfonamida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diazald-d3 |
| CAS | 42366-72-3 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H7 N2 O3 S |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9 CI, ACI), 4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide (ACI), p-Toluenesulfonamide, N-methyl-d3-N-nitroso- (7 CI), Diazald-d3, Diazald-d3 (N-methyl-d3), N-(Methyl-d3)-N-nitroso-p-toluenesulfonamide, N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide-d3, N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6 H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-N-nitroso-N-(trideuteriometil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.06 g/mol |
| Mostrar más |