Learn More
N-metil-d3-glicina-2,2-d2 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylglycine-D5 Hydrochloride |
| CAS | 1219794-62-3 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H2 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | N-(Methyl-d3)glycine-d2 hydrochloride, Sarcosine-d5 hydrochloride, [2H5]Sarcosine hydrochloride, N-Methylglycine-D5 hydrochloride, N-Methylglycine-d5 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1 H/i1D3,2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-dideuterio-2-(trideuteriometilamino)acético;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 130.585 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.056 g/mol |
| Mostrar más |