Learn More
N-metil-d3-épsilon-caprolactama, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylcaprolactam-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 203645-60-7 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H10 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2 H-Azepin-2-one, hexahydro-1-(methyl-d3)- (9 CI), Hexahydro-1-(methyl-d3)-2 H-azepin-2-one, 1-(Methyl-d3)azepan-2-one, 1-(Methyl-d3)caprolactam, 1-(Trideuteriomethyl)hexahydro-2 H-azepin-2-one, N-(Methyl-d3)-6-caprolactam, N-(Methyl-d3)-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam-d3, N-Methylcaprolactam-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)azepan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 130.203 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.119 g/mol |
| Mostrar más |