Learn More
N-metil-d3-acetamida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylacetamide-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 3669-71-4 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 N O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Acetamide, N-(methyl-d3)- (7 CI, 8 CI, 9 CI), N-(Methyl-d3)acetamide, N-Methyl-d3-acetamide, N-Methylacetamide-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(trideuteriometil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 76.112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.072 g/mol |
| Mostrar más |