Learn More
N-metil-d3-acetamida-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylacetamide-D6 |
| CAS | 3669-73-6 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H N O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Acetamide-2,2,2-d3, N-(methyl-d3)- (7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Methyl-d3-acetamide-2,2,2-d3, N-(Methyl-d3)acetamide-2,2,2-d3, N-Methylacetamide-d6, N-Methylacetamide-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-(trideuteriometil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 79.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.09 g/mol |
| Mostrar más |