Learn More
N-(metil-d3)-4-fenilpiridinio yoduro, TRC
Código de producto. 30240997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240997 25 mg 25 miligramos
30240849 10 mg 10 miligramos
30240569 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32628725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207556-07-8
Fórmula molecular C12 2H3 H9 N . I
Peso molecular (g/mol) 300.15
Sinónimo 1-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide, MPP+-d3 Iodide;
Nombre IUPAC 4-fenil-1-(trideuteriometil)piridina-1-io; Yoduro
SMILES [I-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0203