Learn More
N-metil-D-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-D-tryptophan |
| CAS | 862504-05-0 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | D-Abrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,13-14H,6H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-(1H-indol-3-il)-2-(metilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1055 |