Learn More
Clorhidrato de N-metil-D-cisteína, TRC
Código de producto. 30466439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466439 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30466439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33854810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-cysteine Hydrochloride
CAS 2519854-90-9
Fórmula molecular C4H9NO2S . (HCl)
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2S)-2-(Methylamino)-3-sulfanylpropanoic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-5-3(2-8)4(6)7;/h3,5,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m1./s1
SMILES SC[C@@H](N([H])C)C(O)=O.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de metil-D-cisteína
Peso molecular (g/mol) 171.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.02