Learn More
Ácido N-metil-D-aspártico, 98 %
Código de producto. 10682382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682382 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10239323 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10762515 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329190500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6384-92-5
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.1
Número MDL MFCD00004226
Clave InChI HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(metilamino)butanodioico
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-aspartic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187°C to 192°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 6749
Condición de rotación específica − 28.00 (20.00°C c=1,HCl 6N)
Rotación específica -28
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute aqueous base,slightly soluble i
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo